Tisk…
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110842-1G OR110842-250MG
APOSOR110842-1GEA 28440 CZK
APOSOR110842-1G APOSOR110842-250MG
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.204 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09030793
CAS číslo: 410547-37-4