Tisk…
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110840-100MG OR110840-250MG
APOSOR110840-100MGEA 622 CZK
APOSOR110840-100MG APOSOR110840-250MG
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₄
MW: 262.057 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602390
CAS číslo: 1427460-43-2