Tisk…
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110836-1G OR110836-250MG OR110836-5G
APOSOR110836-1GEA 705 CZK
APOSOR110836-1G APOSOR110836-250MG APOSOR110836-5G
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619604
CAS číslo: 64169-75-1