Tisk…
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110812-1G OR110812-250MG
APOSOR110812-1GEA 12200 CZK
APOSOR110812-1G APOSOR110812-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Vzorec: C₉H₈ClN₃O
MW: 209.632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074541
CAS číslo: 1355171-14-0