4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110811-1G
OR110811-250MG
APOSOR110811-1GEA
12200
CZK
APOSOR110811-1G
APOSOR110811-250MG
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₂BrN₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074539 CAS číslo: 1427460-86-3 |