Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110806-1G
OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA
14880
CZK
APOSOR110806-1G
APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22370023 CAS číslo: 1355170-90-9 |