Tisk…
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110783-1G OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA 9160 CZK
APOSOR110783-1G APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
Bod tání: 256…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421935
CAS číslo: 1354756-19-6