4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110782-1G
OR110782-5G
APOSOR110782-1GEA
0
CZK
APOSOR110782-1G
APOSOR110782-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Vzorec:
C₁₂H₇N₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062346 CAS číslo: 118001-67-5 |