Tisk…
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110777-1G OR110777-5G
APOSOR110777-1GEA 10550 CZK
APOSOR110777-1G APOSOR110777-5G
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃S
MW: 225,264 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406824
CAS číslo: 845546-26-1