Tisk…
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110776-1G OR110776-5G OR110776-10G
APOSOR110776-1GEA 4240 CZK
APOSOR110776-1G APOSOR110776-5G APOSOR110776-10G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311955
CAS číslo: 78251-53-3
UN: 3261
ADR: 8,III