Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110773-1G
OR110773-5G
APOSOR110773-1GEA
5460
CZK
APOSOR110773-1G
APOSOR110773-5G
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₉H₈O₂S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06803452 CAS číslo: 201004-08-2 |