Tisk…
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110749-1G OR110749-250MG
APOSOR110749-1GEA 22490 CZK
APOSOR110749-1G APOSOR110749-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756244
CAS číslo: 1227954-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III