Tisk…
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110742-1G OR110742-250MG
APOSOR110742-1GEA 3580 CZK
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO₃
MW: 243,687 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09673384
CAS číslo: 928713-27-3