Tisk…
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110738-1G OR110738-5G
APOSOR110738-1GEA 622 CZK
APOSOR110738-1G APOSOR110738-5G
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03830209
CAS číslo: 31366-85-5