Tisk…
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110704-1G OR110704-250MG OR110704-5G
APOSOR110704-1GEA 8270 CZK
APOSOR110704-1G APOSOR110704-250MG APOSOR110704-5G
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅ClN₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13533113
CAS číslo: 1197574-90-5