Tisk…
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110702-1G OR110702-5G
APOSOR110702-1GEA 2280 CZK
APOSOR110702-1G APOSOR110702-5G
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017267
CAS číslo: 16357-44-1