N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110700-1G
OR110700-250MG
OR110700-5G
APOSOR110700-1GEA
5290
CZK
APOSOR110700-1G
APOSOR110700-250MG
APOSOR110700-5G
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Vzorec:
C₄H₈N₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18805199 CAS číslo: 79010-42-7 |