Tisk…
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 8200 CZK
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505356
CAS číslo: 167626-55-3