Tisk…
2-Amino-5-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxyaniline, 2-Hydroxy-p-anisidine
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 3870 CZK
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03840435
CAS číslo: 40925-70-0