Tisk…
3',4'-Dichlorovalerophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11069-1G OR11069-5G OR11069-10G
APOSOR11069-1GEA 1450 CZK
APOSOR11069-1G APOSOR11069-5G APOSOR11069-10G
3',4'-Dichlorovalerophenone
3',4'-Dichlorovalerophenone
Vzorec: C₁₁H₁₂Cl₂O
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445511
CAS číslo: 68120-72-9