Tisk…
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110689-10G OR110689-1G OR110689-5G
APOSOR110689-10GEA 9860 CZK
APOSOR110689-10G APOSOR110689-1G APOSOR110689-5G
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829023
CAS číslo: 246862-63-5