Tisk…
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110688-10G OR110688-1G OR110688-5G
APOSOR110688-10GEA 9860 CZK
APOSOR110688-10G APOSOR110688-1G APOSOR110688-5G
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Vzorec: C₂₃H₂₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100648
CAS číslo: 249278-33-9