Tisk…
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110673-1G OR110673-5G
APOSOR110673-1GEA 6620 CZK
APOSOR110673-1G APOSOR110673-5G
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Vzorec: C₄H₃Br₂NO₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00208579
CAS číslo: 77893-69-7