Tisk…
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 6350 CZK
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602387
CAS číslo: 1427460-28-3