Tisk…
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylidene}propanedioate
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 4240 CZK
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Vzorec: C₁₄H₁₆BrNO₄
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173358
CAS číslo: 101937-44-4