Tisk…
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 5630 CZK
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₂Br₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463268
CAS číslo: 15460-12-5