Tisk…
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110659-1G OR110659-5G OR110659-250MG
APOSOR110659-1GEA 5290 CZK
APOSOR110659-1G APOSOR110659-5G APOSOR110659-250MG
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₆BrClO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442765
CAS číslo: 1427460-59-0