Tisk…
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110656-1G OR110656-5G
APOSOR110656-1GEA 7050 CZK
APOSOR110656-1G APOSOR110656-5G
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02029368
CAS číslo: 1006572-22-0