Tisk…
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 13230 CZK
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18804164
CAS číslo: 1427460-41-0