Tisk…
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110640-10G OR110640-1G OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA 12670 CZK
APOSOR110640-10G APOSOR110640-1G APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Vzorec: C₅H₇NO₂S₂
MW: 177.245 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08444612
CAS číslo: 53595-69-0