2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110630-1G
OR110630-10G
OR110630-5G
APOSOR110630-1GEA
5630
CZK
APOSOR110630-1G
APOSOR110630-10G
APOSOR110630-5G
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Vzorec:
C₁₂H₁₃Br₂NO₂ MW: 363,045 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059475 CAS číslo: 210832-82-9 |