Tisk…
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110628-1G OR110628-5G
APOSOR110628-1GEA 1870 CZK
APOSOR110628-1G APOSOR110628-5G
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407483
CAS číslo: 439693-52-4