Tisk…
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110627-1G OR110627-5G
APOSOR110627-1GEA 7440 CZK
APOSOR110627-1G APOSOR110627-5G
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₇N₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664943
CAS číslo: 874801-60-2