Tisk…
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110617-1G OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA 5630 CZK
APOSOR110617-1G APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Vzorec: C₅H₈N₂O₂S₂
MW: 192,259 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00178766
CAS číslo: 80466-90-6