Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 5890 CZK
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16631271
CAS číslo: 57021-53-1