Tisk…
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110614-1G OR110614-5G OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA 7440 CZK
APOSOR110614-1G APOSOR110614-5G APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₁₂OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059489
CAS číslo: 51632-08-7