2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110605-1G
OR110605-5G
APOSOR110605-1GEA
8440
CZK
APOSOR110605-1G
APOSOR110605-5G
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Vzorec:
C₁₁H₈Br₂N₂O MW: 344,002 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756234 CAS číslo: 1227955-12-5 |