Tisk…
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110604-1G OR110604-10G OR110604-5G
APOSOR110604-1GEA 7050 CZK
APOSOR110604-1G APOSOR110604-10G APOSOR110604-5G
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₁₁H₉BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756230
CAS číslo: 1182992-21-7