4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110602-1G
OR110602-10G
OR110602-5G
APOSOR110602-1GEA
0
CZK
APOSOR110602-1G
APOSOR110602-10G
APOSOR110602-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₇BrN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756238 CAS číslo: 1174064-63-1 |