Tisk…
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110601-1G OR110601-5G
APOSOR110601-1GEA 4240 CZK
APOSOR110601-1G APOSOR110601-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₉H₈BrN₃
MW: 238,084 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436686
CAS číslo: 681441-17-8