Tisk…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
OR110593-500MG
APOSOR110593-500MGEA 5200 CZK
APOSOR110593-500MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11128544
CAS číslo: 1152940-72-1