Tisk…
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 CZK
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
MW: 385,296 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11973601
CAS číslo: 1227954-64-4