Tisk…
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110574-1G OR110574-5G OR110574-10G
APOSOR110574-1GEA 6350 CZK
APOSOR110574-1G APOSOR110574-5G APOSOR110574-10G
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571218
CAS číslo: 100394-11-4