Tisk…
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110564-1G OR110564-5G
APOSOR110564-1GEA 4240 CZK
APOSOR110564-1G APOSOR110564-5G
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01662293
CAS číslo: 57543-68-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III