Tisk…
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110562-1G OR110562-5G OR110562-10G
APOSOR110562-1GEA 4930 CZK
APOSOR110562-1G APOSOR110562-5G APOSOR110562-10G
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111410
CAS číslo: 1227954-70-2