4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110561-1G
OR110561-5G
APOSOR110561-1GEA
7050
CZK
APOSOR110561-1G
APOSOR110561-5G
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Vzorec:
C₁₈H₂₆N₂O₅ MW: 350,409 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100033 CAS číslo: 1216502-34-9 |