Tisk…
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110555-1G OR110555-5G
APOSOR110555-1GEA 10550 CZK
APOSOR110555-1G APOSOR110555-5G
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169531
CAS číslo: 1427460-53-4