Tisk…
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 5290 CZK
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12069426
CAS číslo: 163258-52-4