Tisk…
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 8440 CZK
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₇H₂₀O₂
MW: 256.34 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12469075
CAS číslo: 1037141-25-5