Tisk…
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110522-1G OR110522-5G
APOSOR110522-1GEA 7050 CZK
APOSOR110522-1G APOSOR110522-5G
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11190414
CAS číslo: 53818-56-7